一般說明
Ultima Gold™ LSC混合物是一款更安全的液体闪烁混合液(LSC),专为各种水溶液而设计。放射性核素计量中的液体闪烁计数涉及在液体闪烁混合液中制备放射性水溶液乳剂样品。 Ultima Gold™ LSC混合物技术是阿尔法光谱法和气体流量比例计数的替代筛选工具。
應用
Ultima Gold™ LSC混合物被广泛用于测量低能放射性核素。计量实验室也将其用于放射性溶液的标准化。
特點和優勢
Ultima Gold™ LSC混合物具有以下优点:
- 高闪点(150 °C)具有更高的安全性。
- 样品负载能力强,计数效率高,−3H可达50%。
- 与碱性样品兼容。
- 它不会通过聚乙烯瓶扩散。
- 可生物降解。
- 与极性有机溶剂相容。
法律資訊
Ultima Gold is a trademark of Revvity
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
305.6 °F - closed cup
閃點(°C)
152 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
SNX18 regulates ATG9A trafficking from recycling endosomes by recruiting Dynamin-2
Soreng K, et al.
EMBO Reports, 19(4), e44837-e44837 (2018)