主要文件
Z376825
Sigma-Aldrich
闪烁瓶,通用
polypropylene
别名:
Scintillation Vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.11
材料
polypropylene
無菌
non-sterile
包裝
pkg of 1000 ea
製造商/商標名
Simport S207-5
小玻璃瓶尺寸
16 mm × 57 mm
容積
6.5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
通用小瓶可用于液体闪烁计数、伽玛计数,色谱法、样品存储和培养。适合LKB和Packard Varisette计数器。通过扣紧瓶盖将小瓶牢固地密封。取下盖子需要简单的1/4扭转,减少了拉动盖子会造成溢出的可能性。聚乙烯小瓶配有聚丙烯盖。聚丙烯小瓶配有聚乙烯盖。
相關產品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)