Merck
L3916
Sigma-Aldrich
L-乳酸脱氢酶 来源于牛心脏
1000 units/mL
别名:
磷酸丝氨酸, (S)-乳酸: NAD+ 氧化还原酶, L-LDH, LAD, LD
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
solution
品質等級
比活性
1000 units/mL
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乳酸脱氢酶(LDH)是一种糖酵解酶。它存在于骨骼肌、心脏、肝脏、肾脏、大脑、肺和红细胞中。它由五种同工酶组成。LDH具有四聚体结构。
應用
使用牛心L-乳酸脱氢酶:
  • 作为参考标准物,测定LDH(乳酸脱氢酶)
  • 淬灭细胞中与蛋白质结合的NADH
  • 测定细胞在悬浮液中释放的乳酸
用于酶法测定乳酸或丙酮酸。
生化/生理作用
乳酸脱氢酶(LDH)有助于乳酸可逆转化为丙酮酸。
还可催化其他 L-2-羟基单羧酸的氧化反应。
單位定義
在 pH 7.5,37℃ 下,一个单位每分钟将 1.0 μm 的丙酮酸盐还原成 L-乳酸盐。
外觀
悬浮于 2.2M 硫酸铵中
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Circulating biomarkers in malignant melanoma
Advances in Clinical Chemistry, 69, 47-89 (2015)
NADH fluorescence lifetime is an endogenous reporter of alpha-synuclein aggregation in live cells
Plotegher N, et al.
Faseb Journal, 29(6), 2484-2494 (2015)
Cardiac, Vascular, and Skeletal Muscle Systems
Haschek and Rousseaux's Handbook of Toxicologic Pathology (2013)
Mitochondrial angiotensin receptors in dopaminergic neurons. Role in cell protection and aging-related vulnerability to neurodegeneration
Valenzuela R, et al.
Cell Death & Disease, 7(10), e2427-e2427 (2016)
Culture Expansion in Low-Glucose Conditions Preserves Chondrocyte Differentiation and Enhances Their Subsequent Capacity to Form Cartilage Tissue in Three-Dimensional Culture
HeywoodHannah K, et al.
BioResearch Open Access, 2484-2494 (2014)
商品
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
实验方案
Enzymatic Assay of L-Lactic Dehydrogenase (EC 1.1.1.27)