Merck
59747
Sigma-Aldrich
乳酸脱氢酶,重组
≥90 U/mg
别名:
( S )-乳酸盐:NAD + 氧化还原酶, L- 乳酸脱氢酶, 乳酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
形狀
powder
比活性
≥90 U/mg
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
LDH(乳酸脱氢酶),一种糖酵解酶,尤其存在于骨骼肌、心脏、肝脏、肾脏、大脑、肺和红细胞中。它有五种同工酶形式。LDH具有四聚体结构。
應用
大肠埃希菌重组的乳酸脱氢酶已用于:
  • 在乳酸脱氢酶(LDH)和苹果酸脱氢酶1(MDH1)检测和交联检测中
  • 制备检测缓冲液,通过偶联测定,来测量丙酮酸激酶(PYK)
  • 体外DltC D-丙氨酰化测定
生化/生理作用
在缺氧和无氧条件下,L-乳酸转化为L-丙酮酸至关重要,尤其是当通过氧化磷酸化合成三磷酸腺苷(ATP)被中断时。
L -乳酸脱氢酶催化 L -乳酸转化为 L -丙酮酸,同时还原 NAD + 为 NADH 和 H +
單位定義
一个单位对应于在pH 7.4和25℃(NADH作为辅助因子)下,每分钟减少1 μmol丙酮酸所需的酶量
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Glycolysis without pyruvate kinase in Clostridium thermocellum
Olson DG, et al.
Metabolic engineering, 39, 169-180 (2017)
A partial reconstitution implicates DltD in catalyzing lipoteichoic acid D-alanylation
Wood BM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(46), 17985-17996 (2018)
Cardiac, Vascular, and Skeletal Muscle Systems
Haschek and Rousseaux's Handbook of Toxicologic Pathology (2013)
Circulating biomarkers in malignant melanoma
Advances in Clinical Chemistry, 69, 47-89 (2015)
An atypical glycolysis in Clostridium thermocellum
Zhou J, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 39, AEM-04037 (2013)