Merck
L090001
Sigma-Aldrich
二氯甲烷
别名:
亚甲基氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH2Cl2
CAS号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.04
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
形狀
liquid
自燃溫度
1223 °F
expl. lim.
22 %
儲存條件
dry at room temperature
雜質
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
1.0 Acidity (titration)
顏色
clear
折射率
n/D 1.421-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash