形狀
solution
品質等級
儲存期限
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
技術
microbe id | staining: suitable
應用
hematology
histology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Stains mucin of epithelial origin in tissue.
其他說明
Carmine, certified, 10 g/L, aluminum hydroxide, 10g/L, and aluminum chloride, 5g/L, in ethanol, 50% w/v. Southgates′s modification of Mayer′s mucicarmine procedure.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter