Merck
HT1002
Sigma-Aldrich
硼砂溶液
5 g/dL in deionized water
别名:
硼砂 溶液, 硼酸钠 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116121
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
solution
品質等級
儲存期限
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
濃度
5 g/dL in deionized water
技術
titration: suitable
pH值
8.9-9.6
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI 密鑰
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
银染色试剂盒中的试剂盒组件,程序编号HT100
法律資訊
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)