Merck
H7250
Sigma-Aldrich
组胺 二盐酸盐
≥99% (TLC), powder, endogenous histamine receptor agonist
别名:
2-(4-咪唑)乙胺 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9N3 · 2HCl
CAS号:
分子量:
184.07
Beilstein:
3624116
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
product name
组胺 二盐酸盐, ≥99% (TLC), powder
品質等級
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
mp
249-252 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
InChI 密鑰
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
盐酸组胺是一种组胺衍生物。它能阻止ROS(活性氧)形成,后者可抑制T细胞和自然杀伤细胞的活化。盐酸组胺与肿瘤细胞凋亡有关。它可以预防急性髓性白血病患者的复发。
應用
组胺二盐酸盐已用于以下情形:
  • 作为正交变共递质,用于产生兴奋性突触后电位(EPSP)
  • 使用 HPLC(高效液相色谱法)测定在鱼体内的水平
  • 评估豚鼠对抗原的气管反应
特點和優勢
《受体分类和信号转导》手册的 组胺受体 页面有该化合物的介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
该化合物是神经科学研究推荐产品。点击此处 ,查看更多神经科学精选产品。想要了解有关生物活性小分子在其他研究领域应用的更多信息,请访问 sigma.com/discover-bsm
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
Nitric oxide as an orthograde cotransmitter at central synapses of Aplysia: responses of isolated neurons in culture
Jacklet JW and Koh HY
American Zoologist, 41(2), 282-291 (2001)
Maternal dietary antigens and the immune response in the offspring of the guinea-pig.
Telemo E, et al.
Immunology, 62(1), 35-35 (1987)
Histamine H4 receptor: a Novel Drug Target For Immunoregulation and Inflammation (2013)
Determination of some quality criteria of cold storaged marinated anchovy under vacuum and modified atmosphere conditions
Guncsen U, et al.
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11(2), 282-291 (2011)
Immunotherapy with histamine dihydrochloride for the prevention of relapse in acute myeloid leukemia
Martner A, et al.
Expert Review of Hematology, 3(4), 381-391 (2010)