Merck
H6380
Sigma-Aldrich
己糖激酶 来源于酿酒酵母
lyophilized powder, ≥350 units/mg protein, Protein ≥10 % by biuret
别名:
ATP:D-己糖-6-磷酸转移酶, 己糖激酶 来源于酵母
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
生物源
Saccharomyces cerevisiae
形狀
lyophilized powder
比活性
≥350 units/mg protein
分子量
dimer 110 kDa
成份
Protein, ≥10% biuret
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
技術
activity assay: suitable
顏色
white
pH值
6
UniProt登錄號
應用
life science and biopharma
異物活動
L-Glutamic dehydrogenase ≤0.05%
Creatine phosphokinase, myokinase, 6-phosphogluconic dehydrogenase and alcohol dehydrogenase ≤0.001%
Glucose-6-phosphate dehydrogenase ≤0.005%
Glutathione reductase ≤0.005%
Phosphoglucose isomerase ≤0.002%
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
bakers yeast ... HXK1(850614) , HXK2(852639)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
来自于酵母的己糖激酶(HK)是一种含有486个氨基酸的酶,带有α/β折叠。它包含一大一小结构域,二者由活性位点裂缝分开。保守的甘氨酸残基对于ATP和葡萄糖的结合至关重要。两个同种型分别是由HXK1和HXK2基因编码的HKI和HKII。
應用
来自酿酒酵母的己糖激酶已被用于:
  • 通过生物物理方法研究其淀粉样蛋白原纤维形成的趋势
  • 在输入检测中对过氧化物酶体和网状细胞裂解液中ATP消耗的追踪
  • 从Mg-ATP肌动蛋白单体合成Mg-ADP-肌动蛋白的过程
生化/生理作用
以ATP作为磷酸盐来源,催化C6位的 D-己糖的磷酸化。
不同的己糖具有不同的磷酸化速率(pH 7.5,30 °C)。
D-果糖 KM:0.33 mM
D-葡萄糖 KM:0.12 mM
D-甘露糖 KM:0.05 mM
酵母己糖激酶具有两种相似的亚型,即PI和PII(A和B), 其等电点分别为5.25和4。
分子量: ~ 54 kDa (单体)
~110 kDa (二聚体)
最适pH:7.5至9.0
消光系数:在280 nm处,E1% = 8.85 (PI)和9.47 (PII)
活化剂:己糖激酶的活化需要 Mg2+ 离子(KM = 2.6 mM)。 己糖激酶可被儿茶酚胺及其相关化合物激活。
抑制剂:山梨糖-1-磷酸,多磷酸盐,6-脱氧-6-氟葡萄糖,2-C-羟基-甲基葡萄糖,木糖,来苏糖和硫醇反应性化合物(Hg2+ 和4-氯代苯甲酸酯)
己糖激酶II是葡萄糖代谢中的关键酶。在高葡萄糖存在下酿酒酵母中的基因缺失表现出出氧化生长,同时导致高生物质的产生以及二次迁移的缩短。己糖激酶II也参与葡萄糖抑制。
單位定義
除非以下另有说明,在25°C、7.6条件下,一个单位每分钟可磷酸化1.0 μmole D-葡萄糖。
外觀
冻干粉末,含磷酸盐/柠檬酸盐,pH约7.0
其他說明
主要为PII亚型,由过表达酵母菌株产生。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
The high resolution crystal structure of yeast hexokinase PII with the correct primary sequence provides new insights into its mechanism of action
Kuser PR, et al.
Test, 275(27), 20814-20821 (2000)
Large proteins have a great tendency to aggregate but a low propensity to form amyloid fibrils
Ramshini H, et al.
Testing, 6(1), e16075-e16075 (2011)
The energetics of Pex5p-mediated peroxisomal protein import
Oliveira M, et al.
Test, 278(41), 39483-39488 (2003)
Mechanism of actin polymerization revealed by cryo-EM structures of actin filaments with three different bound nucleotides
Chou SZ and Pollard TD
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 116(10), 4265-4274 (2019)
J A Diderich et al.
Applied and environmental microbiology, 67(4), 1587-1593 (2001-04-03)
Hexokinase II is an enzyme central to glucose metabolism and glucose repression in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Deletion of HXK2, the gene which encodes hexokinase II, dramatically changed the physiology of S. cerevisiae. The hxk2-null mutant strain displayed fully oxidative