Merck
H3284
Sigma-Aldrich
抗-组蛋白脱乙酰基酶1(HDAC1) 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
Anti-GON-10, Anti-HD1, Anti-KDAC1, Anti-RPD3, Anti-RPD3L1
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 65 kDa
物種活性
human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human lymph node sections
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using whole lysate of NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using nuclear extract from HeLa human epithelioid carcinoma cells
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
一般說明
乙酰化是一种组蛋白修饰,其中保守赖氨酸残基的ε氨基被称为组蛋白乙酰转移酶(HAT)的酶修饰。HAT 以细胞核和细胞质两种形式存在。组蛋白脱乙酰酶是 HAT 的竞争酶,通常与转录抑制和核小体缩合相关。抗组蛋白脱乙酰酶 1 (HDAC1) 抗体可用于染色质免疫沉淀。。该抗体还可用于双重免疫荧光标记。抗组蛋白脱乙酰酶 1 (HDAC1) 抗体特异性识别组蛋白脱乙酰酶 1,并与人类、大鼠和小鼠的 HDAC1 发生特异性反应。
组蛋白乙酰化是一个动态过程,其水平由HAT的净活性和竞争性酶组蛋白脱乙酰基酶(HDAC)决定。两种活性都与核基质有关。六个或七个不同的哺乳动物HDAC已有报道。HDAC1、HDAC2和HDAC3与酵母Rpd3蛋白相似,而HDAC4、HDAC5和HDAC6与酵母Hda1蛋白相似。组蛋白脱乙酰基酶活性通常但并非总是与转录抑制和核小体缩合有关。HDAC1、HDAC2和其他几种HDAC是不同的多蛋白调节复合物的催化亚基。
组蛋白脱乙酰酶 1 (HDAC1) 位于细胞核中。它属于 I 类组蛋白脱乙酰酶。HDAC1 位于人类染色体 1p35 上。
特異性
抗组蛋白脱乙酰基酶1可通过免疫印迹和免疫沉淀特异性识别组蛋白脱乙酰基酶1(65 kDa)。通过免疫印迹可以在某些细胞系提取物中检测到另外一条较低分子量的条带。免疫肽可特异性抑制HDAC1的免疫印迹染色。该抗体还可用于通过免疫组织化学对HDAC1进行检测。除非存在蛋白酶消化,否则抗体所识别的表位对常规的福尔马林固定和石蜡包埋具有抗性。该抗体可与人、大鼠和小鼠来源的HDAC1发生反应。
免疫原
对应于人和小鼠HDAC1氨基酸466-482的合成肽。
應用
抗组蛋白脱乙酰基酶1适用于免疫印迹、免疫沉淀和免疫组织化学(IHC)。
免疫印迹:使用HeLa人上皮样癌细胞系的核提取物所确定的最低工作稀释度为1:20,000。
免疫印迹:使用PC-12大鼠嗜铬细胞瘤细胞系的完整提取物所确定的最低工作稀释度为1:2,000。
免疫沉淀:使用NIH 3T3细胞的完整裂解物所确定的建议工作体积为5-10 ml。
间接免疫过氧化物酶染色:通过蛋白酶消化、福尔马林固定、石蜡包埋的人淋巴结切片所确定的最小工作稀释度为1:500。
抗组蛋白脱乙酰基酶1(HDAC1)抗体可用于免疫组化染色 和染色质免疫沉淀(ChIP)分析。
抗组蛋白脱乙酰酶 1 (HDAC1) 抗体可用于免疫印迹、免疫沉淀和免疫组织化学。它也可用于染色质免疫沉淀。
生化/生理作用
组蛋白脱乙酰酶 1 (HDAC1) 可预防甲型流感病毒 (IAV) 的感染。该蛋白在 DNA 修复、剪接、基因表达调节和细胞分裂中发挥重要作用。该基因的过度表达可见于乳腺癌、肾细胞癌和经典霍奇金′淋巴瘤等癌症。
外觀
溶于含有 15 mM 叠氮化钠的 0.01M 磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)溶液中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Detection of fetomaternal genotype associations in early-onset disorders: evaluation of different methods and their application to childhood leukemia
Healy J, et al.
BioMed Research International, 2010(31) (2010)
PDT-induced epigenetic changes in the mouse cerebral cortex: a protein microarray study
Demyanenko S V, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1840(1), 262-270 (2014)
Influenza A virus dysregulates host histone deacetylase 1 that inhibits viral infection in lung epithelial cells
Nagesh P T and Husain M
Journal of virology, JVI-00126 (2016)
Direct p53 transcriptional repression: in vivo analysis of CCAAT-containing G2/M promoters
Imbriano C, et al.
Molecular and cellular biology, 25(9), 3737-3751 (2005)
Aymone Gurtner et al.
PloS one, 3(4), e2047-e2047 (2008-04-24)
The regulation of gene transcription requires posttranslational modifications of histones that, in concert with chromatin remodeling factors, shape the structure of chromatin. It is currently under intense investigation how this structure is modulated, in particular in the context of proliferation