主要文件
G2528
Glass strips
For thick section (Histology) knives
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
MA.01
描述
Pre-washed and ready to use
包裝
pkg of 12 strips
尺寸
8 in. (203 mm) × 1 1/2 in. (38 mm) × 1/4 in. (6 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Specially formulated for microtomy knife making.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)