主要文件
F9137
Sigma-Aldrich
抗-鼠 IgG(全分子)-FITC 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
Rabbit Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
共軛
FITC conjugate
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
儲存條件
protect from light
技術
direct immunofluorescence: 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IgG抗体亚型是免疫系统中含量最高的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体IgG通过胎盘传递至胎儿,对新生儿的感染免疫防御能力至关重要。 抗-小鼠IgG(全分子)-FITC抗体与所有小鼠IgG亚类和IgM发生反应。纯化的兔抗小鼠IgG在碱性反应中与FITC偶联。
IgG抗体是所有体液中发现的最小的免疫球蛋白,可以对抗细菌和病毒感染。它是唯一一种能够穿过胎盘并赋予胎儿免疫力的抗体。抗小鼠IgG(全分子)-FITC抗体可作为FACS分析中的二抗,用于检测克隆的CHO细胞中cd59b和cd59a的细胞表面表达。兔抗-小鼠IgG(全分子)-FITC抗体与小鼠IgG、IgA和IgM发生特异性反应。
特異性
采用正常小鼠血清和小鼠 IgG 偶联前,通过免疫电泳 (IEP) 测定小鼠 IgG 的特异性。产物与小鼠 IgA 和 IgM 反应。
免疫原
来自合并正常小鼠血清的 IgG
應用
抗-小鼠IgG(全分子)-FITC抗体可以1:100的工作抗体稀释度合适小鼠单克隆抗人IgG作为一抗对人扁桃体切片进行免疫荧光分析。对于人外周血淋巴细胞的免疫荧光分析,建议最小稀释度为1:100。在免疫组织化学应用中,针对不同的研究,其工作抗体稀释度范围可从1:100到1:1000。
抗小鼠 IgG(全分子)-FITC 抗体(1:1000 稀释)可用作免疫组化中的二抗。
抗小鼠IgG(全分子)-FITC抗体可用于免疫荧光和细胞增殖试验。
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)主要有助于免疫防御。它参与II型和III型超敏反应。它还有助于调理,补体固定和抗体依赖细胞介导的细胞毒性。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
2-8°C 下至多储存 1 个月。对于长期储存,溶液可以工作等份冷冻。不建议反复冻融或储存在“无霜”冰柜中。如果延长储存时间后出现轻微浑浊,则在使用前离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Calabi F and Neuberger MS
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
Lack of experience-mediated differences in the immunohistochemical expression of blood-brain barrier markers (EBA and GluT-1) during the postnatal development of the rat visual cortex
Argando?a EG et al
Brain Research. Brain Research Reviews, 156, 158-166 (2005)
Regulation of Claspin degradation by the ubiquitin-proteosome pathway during the cell cycle and in response to ATR-dependent checkpoint activation.
Bennett LN and Clarke PR
Febs Letters, 580(17), 4176-4181 (2002)
Miguel Gonzalez-Andrades et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(1), 215-222 (2010-08-27)
Decellularization of animal corneas is a promising method for the development of artificial human corneas by tissue engineering. In this study, two different decellularization protocols were evaluated to determine which one is able to best preserve the histologic structure, composition
Polychlorinated biphenyls (PCBs) alter DNA methylation and genomic integrity of sheep fetal cells in a simplified in vitro model of pregnancy exposure.
Anzalone DA, et al.
Toxicology in vitro, 46, 39-46 (2018)