Merck
F5512
Sigma-Aldrich
抗人 IgG(Fab 特异性)−FITC 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Goat Anti-Human IgG (Fab specific)−Fluorescein isothiocyanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
儲存條件
protect from light
技術
immunofluorescence: 1:16-1:32 using Hep2 cells
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
相关类别
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。这是一种糖蛋白,主要帮助免疫防御系统。IgG通常是单体。IgG可进一步细分为四类,即IgG1、IgG2、IgG3和IgG4。大约70%的总免疫球蛋白由IgG组成。免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。
该产品可结合所有人 Ig,并降低小鼠或大鼠样本的背景。
應用
山羊抗人 IgG(Fab 特异性)-FITC 抗体可按 1:16 - 1:32 的工作抗体稀释度用于丙酮固定的人 Hep2 细胞上的抗核抗体(ANA)测定。该抗体用于 HNE2 和 KNE2/LMP1 细胞的 FACS。它还用于进行 TARDIS 测定,以检测 K562 白血病细胞中与 DNA 共价结合的拓扑异构酶 I 和 II。
抗人 IgG(Fab 特异性)-FITC 抗体可用于:
  • 荧光染色
  • 双色荧光标记
  • 荧光激活细胞分选 (FACS) 分析
生化/生理作用
IgG抗体亚型是免疫系统中最丰富的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体IgG可通过胎盘转移至胎儿,胎盘对新生儿免疫防御感染至关重要。FITC 与抗人 IgG(Fab 特异性)抗体的偶联可通过荧光显微镜观察蛋白质。
其他說明
与小鼠和大鼠 IgG 无交叉反应。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
A human Fab exclusively binding to the extracellular domain of LMP2A
Cao Q, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 482(2), 226-231 (2017)
Molecular imaging application of radioiodinated anti-EGFR human Fab to EGFR-overexpressing tumor xenografts
Xu N, et al.
Anticancer research, 29(10), 4005-4011 (2009)
Xin Wang et al.
Cancer biology & therapy, 6(6), 980-987 (2007-05-31)
The aims of this study were to generate a human Fab fragment against EGFR; conjugate it to paclitaxel (Taxol) as an immuno-chemotherapy agent; and investigate its in vitro anti-tumor efficacy on A431 epidermoid carcinoma cells. A431 cells (EGFR-positive), NIH 3T3
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
Miguel López-Lázaro et al.
Mutagenesis, 26(4), 489-498 (2011-03-09)
Green tea and its major active constituent, (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG), are in clinical trials for the prevention and treatment of several diseases such as cancer. DNA topoisomerase (topo) poisons are commonly prescribed anticancer drugs that kill cancer cells by inducing topo-DNA