主要文件
EP5804785002
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 2 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
材料
flat bottom
特點
holds 2 x 50 mL conical tubes
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804785002 (Global)
參數
3,017 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
120 mm
直徑
31 mm
相容性
for use with 250 mL round buckets
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
EP5804785002-2EA4061835079360