生物源
(softwood tree pulp)
品質等級
形狀
fibers
雜質
dark particles
顏色
white
粒徑
(medium)
SMILES 字串
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI 密鑰
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
纤维素是一种β不溶于水的-葡聚糖,是植物细胞壁的重要成分。它是一种坚韧的纤维状多糖,其葡萄糖残基的线性链由 β-1,4键相连。 植物大量产生这种生物聚合物。
應用
用于分区色谱的高纯度纤维素粉末。
纤维素用于:
- 热解过程的生物质分析
- 柱色谱法纯化来自未感染红细胞和白细胞的生物
- 作为傅里叶变换红外光谱(FTIR)的标准品,研究从Hestrin-Schramm(HS)培养基获得细菌纤维素(BC)的构象特征
- 在与饮食相关的动物研究中作为对照品,评估胞外多糖(botryosphaeran)的降胆固醇活性
纤维素(中纤维)可用于代谢途径和碳水化合物应用。纤维素已被用于研究生物燃料和生物炼制应用。
生化/生理作用
纤维素有助于维持植物细胞壁结构的稳定性。是棉、亚麻制成纸和织物的重要成分。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Hypoglycemic and hypocholesterolemic effects of botryosphaeran from Botryosphaeria rhodina MAMB-05 in diabetes-induced and hyperlipidemia conditions in rats
Miranda-NC, et al.
Mycobiology, 39(3), 187-193 (2011)
Biopolymers: Biodegradable Alternatives to Traditional Plastics
Green Chemistry, 753-770 (2018)
Youngsang Ko et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(4) (2019-04-25)
In this paper, we report the fabrication of highly conductive poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate) (PEDOT:PSS)/cellulose nanofiber (CNF) nanocomposite paper with excellent flexibility through post-treatment with an organic solvent. The post-treated PEDOT:PSS/CNF porous nanocomposite papers showed a lower sulfur content, indicating the removal of
Comparative studies on the pyrolysis of cellulose, hemicellulose, and lignin based on combined kinetics
Yeo JY, et al.
Journal of the Energy Institute (2017)
Visualization of Cellobiohydrolase I from Trichoderma reesei Moving on Crystalline Cellulose Using High-Speed Atomic Force Microscopy
Test, 510, 169-182 (2012)