主要文件
EP022822128
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-36-15, non aerosol tight, to hold, 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
特點
to hold 36 x 15x48 mm
to hold 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022822128 (NA)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)