技術
immunohistochemistry: 1:2500- 1:5000
免疫原序列
MLIFLGCYRRRLEERAGTMSAETASGPTEDQVEILEYNFNKVDKHPDSTTLCLIAAEAGLSEEETQKWFKQRLAKWRRSEGLPSECRSVTD
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HOPX(84525)
一般說明
HOPX(同源域特有蛋白x)基因定位于人类染色体4q12。与HOX蛋白不同,它缺乏蛋白-DNA相互作用所需的DNA结合结构域。HOPX广泛表达,但在绒毛膜癌、肺癌、子宫内膜癌和胃肠道癌等恶性肿瘤组织中不表达。该基因包括HOPX- α、β、γ3个转录变体,它们编码相同的蛋白质。
免疫原
HOP 同源异型盒重组蛋白表位信号标签 (PrEST)
應用
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫组织化学(1篇论文)
免疫组织化学(1篇论文)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
HOPX(同源域特有蛋白x)通过募集组蛋白去乙酰化酶参与心肌和骨骼肌的发育。它抑制SRF(血清应答因子)依赖性基因表达,从而调节心脏发育。HOPX表达下调会导致小鼠心肌肥大。在人晚期心力衰竭中,HOPX表达减少。它是共伴侣蛋白,可组织Hsp70-Hsp90(热休克蛋白)蛋白。它可作为许多类型干细胞的标志物。研究表明,HOPX能抑制肺癌肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。它还通过激活致癌Ras(GTPase)和下游MAPK(丝裂原活化蛋白激酶)途径增加细胞死亡。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST78383
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
The joining of the Hsp90 and Hsp70 chaperone cycles yields transient interactions and stable intermediates: insights from mass spectrometry.
Schmidt C
Oncotarget, 6(21), 18276-18281 (2015)
Homeobox gene HOP has a potential tumor suppressive activity in human lung cancer.
Chen Y
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 121(5), 1021-1027 (2007)
Extracting a low-dimensional description of multiple gene expression datasets reveals a potential driver for tumor-associated stroma in ovarian cancer.
Celik S
Genome Medicine, 8(1), 66-66 (2016)
Association between non-coding polymorphisms of HOPX gene and syncope in hypertrophic cardiomyopathy.
Gulec C
Anadolu Kardiyoloji Dergisi : AKD = The Anatolian Journal of Cardiology, 14(7), 617-624 (2014)
Cancer specific promoter CpG Islands hypermethylation of HOP homeobox (HOPX) gene and its potential tumor suppressive role in pancreatic carcinogenesis.
Waraya M
BMC Cancer, 12, 397-397 (2012)