Merck
E3289
Sigma-Aldrich
过氧化氢酶 来源于牛肝脏
≥20000 units/mg protein, lyophilized powder
别名:
H2O2:H2O2 氧化还原酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
lyophilized powder
比活性
≥20000 units/mg protein
分子量
tetramer ~250 kDa
成份
protein, ≥60% E405
等電點
5.4
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI 密鑰
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
研究领域:细胞信号传导
过氧化氢酶由定位于人类染色体11p13的基因编码。哺乳动物过氧化氢酶是一种抗氧化酶,是氢过氧化物酶家族的一员。活性酶本质上是同四聚体。
研究领域:细胞信号传导
牛肝过氧化氢酶是由4个相同亚基组成的四聚体,每个亚基的分子量为60 kDa。每个亚基都含有与原血红素IX基团结合的铁。过氧化氢酶也能紧密结合NADP,其中NADP和血红素基团的距离在13.7埃之内。
應用
牛肝过氧化氢酶已用于:
  • 作为gloxy系统的组成部分,gloxy是最流行的氧清除系统之一。
  • 单分子荧光共振能量转移(FRET)测量。
  • 细胞色素C氧化酶(COX)组织化学,用以研究线粒体解偶联蛋白2 (UCP2)在青光眼病程中限制氧化应激的作用。
  • 对全内反射荧光(TIRF)显微镜的载玻片室进行预处理。
  • 在定量过氧化氢释放。
  • 在研究双皮质素和微管相互作用的协同性实验中,帮助减少活性氧(ROS)的影响。
过氧化氢酶作为天然抗氧化剂,可用于研究活性氧物质对基因表达和凋亡的作用。它还被用于保护蛋白质、脂质和核酸免受氧化损伤。工业上,过氧化氢酶已被用于去除添加至牛奶和奶酪中以及纺织品漂白使用的过氧化氢,并用于研究其对大肠杆菌DNA修复突变体生活力的正向效应。
牛肝过氧化氢酶可用于:
  • 制备用于葡萄糖生物燃料电池的H2O2-O2基生物阴极
  • 研究固定在硅酸镁载体上的过氧化氢酶的动力学性质和储存稳定性
  • 水溶液中谷胱甘肽介导的超氧化物生成
生化/生理作用
过氧化氢酶可将太阳辐射能转化为活性氧 (ROS)。其参与组织过氧化物水平调节。过氧化氢酶基因突变会导致原发性高血压 (EH) 发展。
过氧化氢酶是一种存在于所有需氧生物中的抗氧化酶,可将代谢过程的副产物过氧化氢催化降解为危害较小的水和氧气。它还能与烷基过氧化氢反应,如甲基过氧化物和乙基过氧化物,可以用甲醇、乙醇、丙醇、甲酸盐和硝酸盐作为氢供体取代第二 H2O2 分子。过氧化氢酶使用铁(Fe)或锰(Mn)作为辅因子,分为Fe-CAT或Mn-CAT。
單位定義
在 pH 7.0、25 °C 下,一个单位每分钟分解 1.0 微摩尔过氧化氢,而过氧化氢的浓度则从10.3降至9.2毫摩尔。
外觀
以含有≤0.2%百里酚的冻干粉形式提供
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jiawei Sun et al.
ACS nano, 13(9), 10191-10200 (2019-08-28)
Self-propelled motors have been developed with promising potential for medical applications. However, most of them have a size range at the microscale, which limits their further research for in vivo experiments. Previously, our group developed nanoscaled motors with a size
Influence of A-21T and C-262T genetic polymorphisms at the promoter region of the catalase (CAT) on gene expression.
Saify K, et al.
Environmental Health and Preventive Medicine, 21(5), 382-386 (2016)
Frequent loss of heterozygosity on chromosomes 3p and 17p without VHL or p53 mutations suggests involvement of unidentified tumor suppressor genes in follicular thyroid carcinoma.
Grebe S K, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 82(11), 3684-3691 (1997)
Observation and Analysis of RAD51 Nucleation Dynamics at Single-Monomer Resolution.
Subramanyam S, et al.
Methods in Enzymology, 600, 201-232 (2018)
Mechanisms of oxidant generation by catalase.
Heck D E, et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1203(1), 120-125 (2010)