產品線
Duolink®
技術
immunofluorescence: suitable
multiplexing: suitable
proximity ligation assay: suitable
螢光
λex 594 nm; λem 624 nm (Texas Red®)
λex 594 nm; λem 624 nm (red)
適合性
suitable for fluorescence
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
特异性
红色荧光检测试剂通常与Texas Red®过滤器一起使用。
应用说明
需要一抗。采用标准免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定法检测一抗(IgG类,单克隆或多克隆),确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® 原位 试剂适用于固定的细胞、离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定或石蜡包埋(FFPE)的组织(新鲜或冷冻)。没有最少细胞数量要求。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
红色荧光检测试剂通常与Texas Red®过滤器一起使用。
应用说明
需要一抗。采用标准免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定法检测一抗(IgG类,单克隆或多克隆),确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® 原位 试剂适用于固定的细胞、离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定或石蜡包埋(FFPE)的组织(新鲜或冷冻)。没有最少细胞数量要求。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特點和優勢
Multicolor Duolink®邻位连接检测(PLA®)是 Duolink®技术的应用,可对固定细胞和组织样品的多达4种蛋白质相互作用、翻译后修饰和蛋白质表达水平(包括低丰度蛋白质)进行内源性同步检测。请按照Duolink® PLA Probemaker多色检测指南和Duolink® PLA多色检测方案来使用本产品。
组分
Duolink® PLA Multicolor Probemaker Kit - Red包含所有必要的试剂,用于将Red Oligo A和Red Oligo B直接偶联至一级抗体。得到的PLA探针(Red A和Red B)必须一起使用,不能与任何其他Duolink配对。
本品包括以下组分:
有关更多信息,参见数据表。
要进行Multicolor Duolink® PLA实验,需要识别目标蛋白质靶标的一级抗体(PLA、IHC、ICC或IF验证)。Duolink® PLA Multicolor Probemaker产生的探针)Red A/Red B、Green C/Green D、Orange F/Orange G和/FarRed H/FarRed I)组合使用来进行Multiplex实验。要进行所得PLA探针的扩增和检测,需要Duolink® PLA Multicolor Reagent Pack中的试剂。所需的其他试剂包括Duolink®洗涤缓冲液和封固剂。
- 在一个实验中可视化和检测多个蛋白质事件。
- 不需要过表达或基因操纵
- 特异性高(假阳性较少)
- 因滚环扩增导致的低丰度蛋白质检测
- 可进行相对定量
- 无需特殊设备
- 比FRET更快、更简单
- 准确性高于免疫共沉淀
- 结果可直接发表
组分
Duolink® PLA Multicolor Probemaker Kit - Red包含所有必要的试剂,用于将Red Oligo A和Red Oligo B直接偶联至一级抗体。得到的PLA探针(Red A和Red B)必须一起使用,不能与任何其他Duolink配对。
本品包括以下组分:
- Red Oligo A DUO86010A
- Red Oligo B DUO86010B
- 偶联缓冲液 DUO82033
- 停止试剂 DUO82034
- 储存溶液 DUO82035
有关更多信息,参见数据表。
要进行Multicolor Duolink® PLA实验,需要识别目标蛋白质靶标的一级抗体(PLA、IHC、ICC或IF验证)。Duolink® PLA Multicolor Probemaker产生的探针)Red A/Red B、Green C/Green D、Orange F/Orange G和/FarRed H/FarRed I)组合使用来进行Multiplex实验。要进行所得PLA探针的扩增和检测,需要Duolink® PLA Multicolor Reagent Pack中的试剂。所需的其他试剂包括Duolink®洗涤缓冲液和封固剂。
法律資訊
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
商品
Duolink® PLA Multicolor technology and the quantification of protein-protein interactions in fixed tissues and cells.
实验方案
Duolink® PLA Multicolor Detection Protocol