Merck
DUO92012
Sigma-Aldrich
Duolink®原位检测试剂明场
别名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
產品線
Duolink®
包裝
pkg of Box A (-20°C)
pkg of Box B (2-8°C)
技術
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for brightfield
儲存溫度
−20°C
應用
Duolink®邻位连接技术(PLA®允许在固定细胞和组织样本中内源检测单分子水平的蛋白质相互作用、翻译后修饰和蛋白表达水平。
遵循Duolink®原位明场协议使用本产品。
请访问我们的Duolink® PLA资源中心了解如何运行Duolink®实验、应用、故障排除等信息。
要完成完整的Duolink® PLA原位实验,您需要两种识别两个靶表位的初级抗体(PLA、IHC、ICC或IF验证)。其他必要试剂包括一对不同物种的PLA探针(一个加号和一个减号)、检测试剂、清洗缓冲液和封固剂。请注意,初级抗体必须与Duolink® PLA探针来自同一物种。使用适用于明场检测的HRP进行分析。
特异性
明场检测试剂用于具有显著自体荧光的样本。
应用注意点
需要在不同物种中产生两种初级抗体。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)分析中测试您的初级抗体(IgG类、单克隆或多克隆),以确定最佳固定、阻断和滴度条件。Duolink® 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片器细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定的、石蜡包埋(FFPE)或组织(新鲜或冷冻)。没有要求最小数量的细胞。
让我们替您做这些工作,了解更多关于我们的客户服务计划的信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特异性
明场检测试剂用于具有显著的自发荧光的样品。
应用说明
需要使用在不同物种中产生的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® 原位试剂适用于固定的细胞、离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定或石蜡包埋(FFPE)的组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特點和優勢
  • 不需要过度表达或基因操作
  • 高特异性(假阳性更少)
  • 滚环扩增导致的单分子灵敏度
  • 相对量化是可能的
  • 不需要特殊设备
  • 比FRET更快更简单
  • 与co-IP相比,准确性更高
  • 可发布的结果
成分
本产品由以下成分组成:
盒A:
  • 5x连接 - 包含与PLA探针杂交的寡核苷酸和连接所需的除连接酶以外的所有组分
  • 1x连接酶(1个单位/μ;L)
  • 5x扩增 - 包含滚环扩增(RCA)所需的除聚合酶之外的所有成分。
  • 5x明场检测 — 包含用辣根过氧化物酶(HRP)标记的寡核苷酸探针,可与RCA产物杂交
  • 1x聚合酶(10个单位/μ;L)
盒B:
  • 1x过氧化氢 - 含0.3%过氧化氢
  • 底物试剂A-D - 包含HRP酶反应所需的所有底物成分
  • 1x细胞核染色 — 含有用于细胞核染色的梅耶氏苏木素染液
有关更多信息,请参见数据表。
检测试剂盒中不包括:
初级抗体、PLA探针、清洗缓冲液、封固剂
其他說明
储存/稳定性
将盒A及其所有成分储存在-20℃条件下。酶应始终保持低温(-20℃);从冷冻箱取出时需使用冷冻块。
将盒B及其所有成分储存在2-8°C条件下。
法律資訊
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
42.8 °F
閃點(°C)
6 °C
访问文档库
Salvador Sierra et al.
Brain structure & function, 220(5), 2721-2738 (2014-06-29)
Although type 1 cannabinoid receptors (CB1Rs) are expressed abundantly throughout the brain, the presence of type 2 cannabinoid receptors (CB2Rs) in neurons is still somewhat controversial. Taking advantage of newly designed CB1R and CB2R mRNA riboprobes, we demonstrate by PCR
Zhiwei Ang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(1), 289-303 (2017-09-09)
Free fatty acid receptors 2 and 3 (FFAR2/FFA2/GPR43 and FFAR3/FFA3/GPR41) are mammalian receptors for gut microbiota-derived short-chain fatty acids (SCFAs). These receptors are promising drug targets for obesity, colitis, colon cancer, asthma, and arthritis. Here, we demonstrate that FFAR2 and
Agata Zieba et al.
Clinical chemistry, 56(1), 99-110 (2009-11-21)
The in situ proximity ligation assay (PLA) allows a protein or protein complex to be represented as an amplifiable DNA molecule. Recognition is mediated by proximity probes consisting of antibodies coupled with oligonucleotides. Upon dual binding of the proximity probes
Annabel Christ et al.
Developmental cell, 22(2), 268-278 (2012-02-22)
Sonic hedgehog (SHH) is a regulator of forebrain development that acts through its receptor, patched 1. However, little is known about cellular mechanisms at neurulation, whereby SHH from the prechordal plate governs specification of the rostral diencephalon ventral midline (RDVM)
Lei Zhu et al.
The Prostate, 73(2), 219-226 (2012-07-19)
PSA is the most useful prostate cancer marker. However, its levels are increased also in some non-malignant conditions. In circulation, the majority of PSA is complexed with protease inhibitors, including α(1) -antichymotrypsin (ACT). The proportion of the PSA-ACT complex is
商品
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
实验方案
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the brightfield detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.