產品線
Duolink®
品質等級
技術
proximity ligation assay: suitable
螢光
λex 554 nm; λem 576 nm (Cyanine 3; Zeiss Filter set 20)
適合性
suitable for fluorescence
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
Duolink® 邻位连接技术(PLA®)允许在固定细胞和组织样品中在单分子水平上内源检测蛋白质相互作用,翻译后修饰和蛋白质表达水平。
按照 Duolink® 原位荧光方案使用本产品。还提供了一套简短的指导。
访问我们的 Duolink® PLA 资源中心,了解有关如何运行 Duolink® 实验、应用程序、故障排除等的信息。
要进行完整的 Duolink® PLA 原位实验,您需要识别两个目标表位的两种一抗(PLA、IHC、ICC或 IF 验证)。其他必需的试剂包括来自不同物种的一对 PLA 探针(一个 PLUS 和一个 MINUS),检测试剂、洗涤缓冲液和封固剂。请注意,一抗必须来自与 Duolink® PLA 探针相同的物种。使用标准免疫荧光检测设备进行分析。
特异性
橙色荧光检测试剂常用于 Cyanine 3 过滤器。
应用说明
需要在不同物种中产生两种一级抗体。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定中测试您的一抗(IgG 类、单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、阻断和滴度条件。Duolink ®原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定、石蜡包埋(FFPE)或组织(新鲜或冷冻)。不需要最小数量的细胞。
让我们为您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,以加速您的 Duolink® 计划
查看完整的 Duolink® 产品列表
按照 Duolink® 原位荧光方案使用本产品。还提供了一套简短的指导。
访问我们的 Duolink® PLA 资源中心,了解有关如何运行 Duolink® 实验、应用程序、故障排除等的信息。
要进行完整的 Duolink® PLA 原位实验,您需要识别两个目标表位的两种一抗(PLA、IHC、ICC或 IF 验证)。其他必需的试剂包括来自不同物种的一对 PLA 探针(一个 PLUS 和一个 MINUS),检测试剂、洗涤缓冲液和封固剂。请注意,一抗必须来自与 Duolink® PLA 探针相同的物种。使用标准免疫荧光检测设备进行分析。
特异性
橙色荧光检测试剂常用于 Cyanine 3 过滤器。
应用说明
需要在不同物种中产生两种一级抗体。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定中测试您的一抗(IgG 类、单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、阻断和滴度条件。Duolink ®原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定、石蜡包埋(FFPE)或组织(新鲜或冷冻)。不需要最小数量的细胞。
让我们为您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,以加速您的 Duolink® 计划
查看完整的 Duolink® 产品列表
特异性
橙色荧光检测通常是采用花青素3滤光片。
应用说明
需要来自不同物种的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® 原位试剂适用于固定的细胞、离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定或石蜡包埋(FFPE)的组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
橙色荧光检测通常是采用花青素3滤光片。
应用说明
需要来自不同物种的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® 原位试剂适用于固定的细胞、离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定或石蜡包埋(FFPE)的组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特點和優勢
- 不需要过表达或遗传操作
- 特异性高(假阳性较少)
- 由于滚环扩增导致的单分子灵敏度
- 相对量化可能
- 无需特殊设备
- 比 FRET 更快更简单
- 与 co-IP 相比提高了准确性
- 出版准备好的结果
成分
该产品包括以下内容:
检测套件不包括:
一抗、PLA 探针、洗涤缓冲液、封固剂
- 5x 连接 - 包含与 PLA 探针杂交的寡核苷酸和除连接酶外的连接所需的所有组分
- 1x 连接酶(1 单位/μLL)
- 1x 聚合酶(10 单位/μL)
- 5x Amplification Orange - 包含滚环扩增(RCA)所需的所有组分,聚合酶除外。它还含有用荧光团标记的寡核苷酸探针,其与 RCA 产物杂交。
检测套件不包括:
一抗、PLA 探针、洗涤缓冲液、封固剂
法律資訊
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
其他客户在看
Nature immunology (2018-10-31)
Foxp3+ regulatory T cells (Treg cells) are the central component of peripheral immune tolerance. Whereas a dysregulated Treg cytokine signature has been observed in autoimmune diseases, the regulatory mechanisms underlying pro- and anti-inflammatory cytokine production are elusive. Here, we identify
Cancer cell, 22(1), 21-35 (2012-07-14)
Inhibition of VEGF signaling leads to a proinvasive phenotype in mouse models of glioblastoma multiforme (GBM) and in a subset of GBM patients treated with bevacizumab. Here, we demonstrate that vascular endothelial growth factor (VEGF) directly and negatively regulates tumor
BMC molecular biology, 13, 7-7 (2012-03-13)
The DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) is a nuclear complex composed of a large catalytic subunit (DNA-PKcs) and a heterodimeric DNA-targeting subunit Ku. DNA-PK is a major component of the non-homologous end-joining (NHEJ) repair mechanism, which is activated in the presence
Molecular cell, 39(4), 641-652 (2010-08-28)
Reversible protein modification by small ubiquitin-like modifiers (SUMOs) is critical for eukaryotic life. Mass spectrometry-based proteomics has proven effective at identifying hundreds of potential SUMO target proteins. However, direct identification of SUMO acceptor lysines in complex samples by mass spectrometry
Cancer cell, 19(3), 401-415 (2011-03-15)
Cancer is a leading cause of death worldwide. Tumor cells exploit various signaling pathways to promote their growth and metastasis. To our knowledge, the role of angiopoietin-like 4 protein (ANGPTL4) in cancer remains undefined. Here, we found that elevated ANGPTL4
商品
Protocol for immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue
Find Duolink references based on the type of method used, post translational modification detected, and research focus.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol