主要文件
CLS3336
康宁® CellBIND®多孔板
size 12 wells, flat clear bottom, sterile, lid
别名:
12 well culture plate, cell culture multiwell plates, cell culture plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
材料:
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
flat clear bottom
polystyrene
尺寸:
12 wells
表面積:
3.8 cm2 , cell growth area
孔容積:
6.9 mL
孔有效容積:
0.76-1.14 mL
無菌:
sterile
sterile
結合類型:
CellBIND® surface
特點:
lid
lid
skirt
plate format: 12 well standard
材料
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
flat clear bottom
polystyrene
無菌
sterile
sterile
特點
lid
lid
skirt
plate format: 12 well standard
包裝
pack of 5 ea
case of 50 ea
製造商/商標名
Corning 3336
尺寸
12 wells
表面積
3.8 cm2 , cell growth area
孔容積
6.9 mL
孔有效容積
0.76-1.14 mL
顏色
clear
適合性
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
結合類型
CellBIND® surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁® CellBIND®细胞培养多孔板
  • 带有冷凝环的不可逆的盖子,以减少污染
  • 单个字母数字代码,用于孔识别
  • 统一的边角,方便堆放
  • CellBIND® 表面经过处理,以获得最佳细胞附着
  • 经 γ 射线灭菌
  • 经过无热原认证
法律資訊
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)