Key Documents
CLS3294
Corning® CellBIND®表面培养皿
D × H 35 mm × 10 mm
别名:
plastic cell culture dish
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.13
材料
polystyrene
round
無菌
sterile; γ-irradiated
包裝
sleeve of 10
製造商/商標名
Corning 3294
直徑 × 高度
35 mm × 10 mm
表面積
8 cm2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 由光学透明的原始聚苯乙烯制成
  • Corning® CellBIND® 表面已经过处理最适用于细胞粘附
  • 经过γ射线辐照灭菌,并且经认证无热原
  • 具有堆叠珠,方便处理
  • 具有通风口,可实现一致的气体交换
法律資訊
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.