主要文件
CLS1015P1L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 1 L
别名:
Corning container
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene
特點
graduations (10 mL)
製造商/商標名
Corning 1015P-1L
高度 × 外徑
167 mm × 125 mm
尺寸
1 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
其他說明
Browse all plastic beakers
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)