主要文件
Z130990
Nalgene® beaker with handle
capacity 1,000 mL
别名:
HDPE beaker, heavy wall beaker
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
high-density polyethylene
特點
graduations
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene 1220-1250
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Heavy-wall, HDPE, rectangular handle. Graduated in oz and mL. Suitable for handling acids and alkalis.
其他說明
Browse all plastic beakers
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z130990-1EA4061832615684