主要文件
C6304
Sigma-Aldrich
Corn meal
BioReagent, suitable for insect cell culture
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352205
NACRES:
NA.75
生物源
maize
產品線
BioReagent
形狀
powder
技術
cell culture | insect: suitable
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
其他說明
May also be used in corn-meal agar for studies of yeast differentiation.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)