Key Documents
C5291
Supelco
聚苯乙烯分光光度计比色皿
Without stopper
别名:
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophotometry uv
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
一般說明
See transmission curve labelled D
以每套 100 只包装于聚苯乙烯泡沫盒中,确保比色皿无尘、无划痕。
注意:这些比色皿与某些有机溶剂不相容。