主要文件
Z187992
Sigma-Aldrich
一次性紫外级甲基丙烯酸酯比色皿
capacity 1.5 mL, semi-micro, frosted wall
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
描述
wavelength 300-900nm
包裝
pkg of 500 ea
比重範圍測量範圍
285-800 nm
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
長度 × 寬度 × 高度
10 mm × 4 mm × 45 mm
容量
1.5 mL
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
经济型紫外级甲基丙烯酸酯一次性比色皿。可选择带凹槽的非光学壁便于夹持,或选择四侧透明的壁。所有吸收池都具有 10mm 的光程长度,而且不配挡块。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)