生物源
equine serum
形狀
lyophilized powder
比活性
≥500 units/mg protein
成份
Protein, ≥10%
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
选择性抑制 BChE 活性可用于有机磷酸酯的检测。它在治疗有机磷中毒方面显示了良好的前景。人体血液中 BChE 的水平与对潜在毒性神经毒剂的保护程度之间存在相关性。胆碱酯酶在阿尔茨海默病中的作用也受到关注。对选择性抑制剂的研究可能为 BChE 在健康和患病个体中角色生理作用提供更清晰的认识。在使用脑脊液进行乙酰胆碱酯酶测定时,该酶已被用于检测布比卡因作为丁酰胆碱酯酶的抑制剂。
马血清中的丁酰胆碱酯酶 (BChE) 已用于:
- 在乙酰胆碱酯酶 (AChE)/BChE 活性测定中测定布比卡因对丁酰胆碱酯酶的抑制浓度
- 测定苯并噻唑-哌嗪类化合物的抑制活性
生化/生理作用
丁酰胆碱酯酶 (BChE) 是一种丝氨酸水解酶,结构与乙酰胆碱酯酶 (AChE) 相似,但底物特异性和抑制剂敏感性不同。与 AChE 不同,BChE 能有效地水解较大的胆碱酯,如丁酰胆碱和苯甲酰胆碱。该酶是一种四聚体糖蛋白,具有 4 个相等的亚单位(各 110 kDa)。该酶可被 Ca 2 + 和 Mg 2 + 激活,在 pH 6.0-8.0 范围内活性恒定。可被甜菜碱、尼古丁、有机磷酸盐和氨基甲酸酯抑制。
單位定義
一个单位将在 pH8.0,37°C 下每分钟将1.0μ 摩尔丁酰胆碱水解为胆碱和丁酸盐。使用丁酰胆碱作为底物获得的活性是使用乙酰胆碱获得的活性的约 2.5 倍。
外觀
含缓冲盐的高纯度冻干粉
分析報告
双缩脲法测蛋白
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Determination of thyroxine binding globulin.
Methods of Enzymatic Analysis, 2, 833-833 (1974)
BMC biochemistry, 2, 17-17 (2002-01-22)
Most test systems for acetylcholinesterase activity (E.C.3.1.1.7.) are using toxic inhibitors (BW284c51 and iso-OMPA) to distinguish the enzyme from butyrylcholinesterase (E.C.3.1.1.8.) which occurs simultaneously in the cerebrospinal fluid. Applying Ellman's colorimetric method, we were looking for a non-toxic inhibitor to
Physical properties and subunit structure of butyrylcholinesterase from horse serum.
Biochemistry, 12(8), 1622-1630 (1973-04-10)
Acetylcholinesterase assay for cerebrospinal fluid using bupivacaine to inhibit butyrylcholinesterase
BMC Biochemistry, 2(1), 17-17 (2001)
Journal of medicinal chemistry, 46(1), 1-4 (2002-12-28)
Tacrine-based AChE and BuChE inhibitors were designed by investigating the topology of the active site gorge of the two enzymes. The homobivalent ligands characterized by a nitrogen-bridged atom at the tether level could be considered among the most potent and