Merck
C4116
Sigma-Aldrich
环巴胺 水合物
≥98% (HPLC), solid, Hedgehog signaling pathway inhibitor
别名:
去氧芥芬胺 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H41NO2 · xH2O
分子量:
411.62 (anhydrous basis)
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
产品名称
环巴胺 水合物, ≥98% (HPLC)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white
溶解度
DMSO: soluble ≥5 mg/mL
H2O: insoluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.C[C@@H]1CN[C@H]2[C@@H](C)[C@@]3(CC[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC4=C3C)O[C@@H]2C1
InChI
1S/C27H41NO2.H2O/c1-15-11-24-25(28-14-15)17(3)27(30-24)10-8-20-21-6-5-18-12-19(29)7-9-26(18,4)23(21)13-22(20)16(27)2;/h5,15,17,19-21,23-25,28-29H,6-14H2,1-4H3;1H2/t15-,17+,19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-;/m0./s1
InChI 密鑰
KDAGJRDPNXDDSB-HBYCUIHISA-N
基因資訊
human ... EBP(10682)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
环巴胺是一种甾体生物碱,提取自山藜芦体外体内 阻止肿瘤细胞生长和侵袭性。
應用
环巴胺水合物曾被用于:
  • 作为音猬因子 (Shh) 抑制剂用于各种实验
  • 探讨应激刺激对纤维软骨细胞增殖和分化的影响
  • 研究其对眼血管模式的影响
生化/生理作用
环巴胺是一种刺猬信号通路抑制剂;抑制髓母细胞瘤细胞的生长。
特點和優勢
这种化合物是细胞凋亡研究的特色产品。 点击此处 ,发现更多特色细胞凋亡产品。访问sigma.com/discover-bsm了解更多关于其他研究领域的生物活性小分子的信息。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Carlos Andrés Chacón-Martínez et al.
The EMBO journal, 36(2), 151-164 (2016-12-13)
Understanding how complex tissues are formed, maintained, and regenerated through local growth, differentiation, and remodeling requires knowledge on how single-cell behaviors are coordinated on the population level. The self-renewing hair follicle, maintained by a distinct stem cell population, represents an
Regulatory Mechanisms of the Ihh/PTHrP Signaling Pathway in Fibrochondrocytes in Entheses of Pig Achilles Tendon
Han X, et al.
Stem Cells International, 2016 (2016)
Ectodysplasin A regulates epithelial barrier function through sonic hedgehog signalling pathway
Li S, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 22(1), 230-240 (2018)
Loss of pancreas upon activated Wnt signaling is concomitant with emergence of gastrointestinal identity
Munoz-Bravo JL, et al
Testing, 11(10), e0164714-e0164714 (2016)
Introduction to Cancer Metastasis (2016)
商品
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.