主要文件
C2272
Sigma-Aldrich
伴刀豆球蛋白A 来源于洋刀豆 (刀豆)
biotin conjugate, Type IV, lyophilized powder
别名:
ConA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
Canavalia ensiformis
品質等級
共軛
biotin conjugate
種類
Type IV
形狀
lyophilized powder
成份
Protein, ~85% ε1%/280
標籤範圍
4-8 mol biotin per mol protein
雜質
Carbohydrate, essentially free
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
伴刀豆球蛋白A从巨刀豆(Jack 豆)中分离得到。 是一种具有圆顶状结构的促有丝分裂凝集素,是一种四聚体蛋白。
應用
从巨刀豆(Jack 豆)中得到的伴刀豆球蛋白A用于:
  • 共标记Fischer 大鼠甲状腺(FRT)上皮(104)
  • 诱导Cre条件性atg7基因敲除的小鼠发生自身免疫性肝炎(105)
  • 与抗生物素蛋白或链霉抗生物素蛋白检测系统一起使用,可检测含有αD-甘露糖、αD-葡萄糖的糖蛋白(106)
生化/生理作用
与糖酶结合的伴刀豆球蛋白A(Con A)应用广泛,在高糖条件下可以解离。Con A诱发肝脏炎症。刺激巨噬细胞,促进细胞因子的产生。Con A还具有抗肝癌作用,可用作治疗癌症的有效疫苗。
刀豆素 A 无血型特异性,但对末端 α-D-甘露糖基和 α-D-葡糖基残基具有亲和力。需要 Ca2+ 和 Mn2+ 离子存在才能显示活性。刀豆素 A 在 pH 6.5 或更低的条件下解离为二聚体。pH 在 5.8 至 7.0 之间时,刀豆素 A 以四聚体形式存在;pH 高于 7.0 时,形成更高的聚合体。根据聚合程度不同,刀豆素 A 可能显示出具有促有丝分裂的活性。琥珀酰化可以生成一种能够在 pH 高于 5.6 时仍保持二聚体形式的活性二聚体。
包裝
基于蛋白含量进行包装
外觀
含有柠檬酸钠
分析報告
在报道中,凝集活性以μg/ml表示,并且是在含有1mg/mL Ca 2+和Mn 2+的磷酸盐缓冲盐水(pH 6.8)的系列稀释液中进行测定的。该活性是在25℃孵育1小时后,对2%人红细胞悬浮液进行凝集所需的最低浓度。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hillary Claire Tunggal et al.
PloS one, 16(6), e0253265-e0253265 (2021-06-18)
A therapeutic vaccine that induces lasting control of HIV infection could eliminate the need for lifelong adherence to antiretroviral therapy. This study investigated a therapeutic DNA vaccine delivered with a single adjuvant or a novel combination of adjuvants to augment
Concanavalin A: a useful ligand for glycoenzyme immobilization?a review
Saleemuddin, M and Husain Q
Enzyme and Microbial Technology, 13(4), 290-295 (1991)
Jens Friedrichs et al.
Nature protocols, 5(7), 1353-1361 (2010-07-03)
Atomic force microscopy (AFM)-based single-cell force spectroscopy (SCFS) enables the quantitative study of cell adhesion under physiological conditions. SCFS probes adhesive interactions of single living cells with substrates such as extracellular matrix (ECM) proteins and other cells. Here we present
Glycoproteins from the cuticle of the Atlantic shore crab Carcinus maenas: I. Electrophoresis and Western-blot analysis by use of lectins
Compere P, et al.
The Biological Bulletin, 202(1), 61-73 (2002)
Atg7 knockdown augments concanavalin A-induced acute hepatitis through an ROS-mediated p38/MAPK pathway
Zhuang Y, et al.
PLoS ONE, 11(3), e0149754-e0149754 (2016)