B8312
BNTX maleate salt hydrate
≥98% (HPLC)
别名:
7(E)-Benzylidenenaltrexone maleate salt hydrate, BNTX-7 maleate salt hydrate, Morphinan-6-one,17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-7-(phenylmethylene)-,(5a,7E)- maleate salt hydrate
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
yellow
溶解度
DMSO: >20 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)\C(C[C@@]35O)=C\c6ccccc6)CC7CC7
InChI
1S/C27H27NO4.C4H4O4.H2O/c29-20-9-8-18-13-21-27(31)14-19(12-16-4-2-1-3-5-16)23(30)25-26(27,22(18)24(20)32-25)10-11-28(21)15-17-6-7-17;5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-5,8-9,12,17,21,25,29,31H,6-7,10-11,13-15H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8);1H2/b19-12+;2-1-;/t21-,25+,26+,27-;;/m1../s1
InChI 密鑰
AGUNLJBLOJAUKM-ZKJXOIBSSA-N
應用
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3