生物源
goat
共軛
biotin conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
direct ELISA: 1:160,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
western blot (chemiluminescent): 1:300,000 using total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well)
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
小鼠 IgG 是由其重链定义的血浆 B 细胞来源抗体同种型。 IgG 是在小鼠血清中发现的含量最高的抗体同种型。 IgG 穿过胎盘屏障,是一种补体激活剂,与吞噬细胞上的 Fc 受体结合。 IgG的水平可能随疾病或感染的状况而变化。
生物素:亲和素二抗信号系统涉及生物素与第二抗体的偶联。 一旦二抗与靶一抗在免疫化学测定中结合,通过允许已经与酶或信号分子偶联的亲和素与抗体相关的生物素分子结合来产生信号。
生物素:亲和素二抗信号系统涉及生物素与第二抗体的偶联。 一旦二抗与靶一抗在免疫化学测定中结合,通过允许已经与酶或信号分子偶联的亲和素与抗体相关的生物素分子结合来产生信号。
山羊多克隆抗小鼠IgG(Fc特异性)-生物素与小鼠IgG和小鼠IgG Fc片段反应。显示对小鼠Fab片段、人IgG、IgA、IgM、k和λ轻链、牛IgG和IgM或马IgG没有反应性。
應用
山羊多克隆抗小鼠IgG(Fc特异性)-生物素可用于检测血清或其他生物系统中的小鼠IgG。 该抗体可在基于生物素:亲和素二抗信号系统的免疫化学测定中用作二抗,信号系统中小鼠IgG是一抗。
山羊抗小鼠IgG(Fc特异性)−生物素抗体可用于ELISA和定量悬浮阵列技术(qSAT)多重抗体测定。
其他說明
经过牛、马和人血清蛋白吸附的抗体。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
準備報告
吸附以减少牛、马或人样品的背景染色。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Rulan Bai et al.
Biology of reproduction, 93(2), 46-46 (2015-07-03)
A successful pregnancy depends on the blastocyst's implantation to the maternal endometrium; however, the initial interaction between blastocyst and uterine epithelium has not been well characterized. The objectives of this study were to determine if selectins and their ligands were
Optimization of incubation conditions of Plasmodium falciparum antibody multiplex assays to measure IgG, IgG 1--4, IgM and IgE using standard and customized reference pools for sero-epidemiological and vaccine studies
Ubillos I, et al.
Malaria Journal, 17(1), 219-219 (2018)
Impaired ICOSL in human myeloid dendritic cells promotes Th2 responses in patients with allergic rhinitis and asthma.
Shen C, Hupin C, Froidure A, et al.
Clinical and Experimental Allergy, 44(6), 831-841 (2014)
Adjuvant dependence of APS pathology-related low-affinity antibodies during secondary immune response to tetanus toxoid in BALB/c mice
Zivkovic
Immunologic Research, 56(1), 143-149 (2013)
The context of tetanus toxoid application influences the outcome of antigen-specific and self-directed humoral immune response
Stojanovic M, et al.
Microbiology and Immunology, 53(2), 89-100 (2009)