Key Documents
B3269
Sigma-Aldrich
溴酚蓝–二甲苯青染料 溶液
lyophilized powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
溴酚蓝–二甲苯青染料 溶液, lyophilized powder
形狀
lyophilized powder
品質等級
顏色
dark blue
pH值範圍
8-8.6
溶解度
water: 0.2 vial/mL, blue
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
一般說明
溴酚蓝–二甲苯蓝染液是一种追踪染料,用于在琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶中进行核酸电泳,包括DNA标记。
應用
在甲酰胺负载缓冲液中使用溴酚蓝-二甲苯蓝染料溶液从聚丙烯酰胺凝胶中纯化连接的RNA。
重構
向瓶中加入 5mL 水以溶解。复原溶液中含 0.5% 溴酚蓝和 0.5% 二甲苯青。在琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶中以 1:10 稀释以进行核酸电泳,或将 4 份甲酰胺加入到 1 份染液中以进行 DNA 测序。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
CLIP: construction of cDNA libraries for high-throughput sequencing from RNAs cross-linked to proteins in vivo.
Wang Z, et al.
Methods, 48, 287-293 (2009)
Genomic sequencing.
Church GM and Walter G
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81.7, 1991-1995 (1984)