Key Documents
AXYPCR2CPRTC
PCR排管盖
for real time PCR, thin wall, size 0.2 mL, pkg of 10x125strips/cs, clear
别名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
flat cap
polypropylene cap
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-2CP-RT-C
Corning
包裝
pkg of 10x125strips/cs
尺寸
0.2 mL
顏色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特點和優勢
  • Axygen® 1 x 8扁平联管PCR超透明盖专门设计用于容纳八联实时荧光定量PCR管。
  • 均匀的塞盖可确保气密密封,减少蒸发。
  • 扁平联管盖具有超透明上表面,非常适合荧光、发光和实时荧光定量PCR应用。
  • 透光率比标准联管盖高75%。
  • 99.9%纯度聚丙烯母料制造。
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.