Key Documents
11667009001
Roche
剥离 PCR 管和盖
pkg of 125 strips, tube volume <200 μL
别名:
PCR 管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
包裝
pkg of 125 strips
製造商/商標名
Roche
管容積
<200 μL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
20-25°C
一般說明
该产品包含相互连接成方便的条带的薄壁 PCR 管,以及未与管体连接的相应条带盖子。每个试管的最大容量为 200μl.
應用
条状 PCR 管和盖子设计用于 PCR 热循环,可提供最佳和快速的热传递。这些试管非常适合与扩增 PCR 系统或 Titan One tube RT-PCR 一起用于以下应用中:
  • PCR
  • 逆转录酶PCR
  • cDNA 合成
  • 测序/循环测序
品質
缺乏核酸酶: 根据当前的质量程序,试剂条不含 dna 酶和 rna 酶。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。