Merck
A8751
Sigma-Aldrich
腺嘌呤 盐酸盐 水合物
≥99%
别名:
腺嘌呤盐酸盐, 腺嘌呤,单盐酸盐, 6-氨基嘌呤 盐酸盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5N5 · HCl · xH2O
CAS号:
分子量:
171.59 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
化驗
≥99%
形狀
powder
SMILES 字串
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
InChI 密鑰
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
腺嘌呤是一种嘌呤核碱基,在 体内体外具有广泛的化学和生化作用。 它是一种调控分子,是DNA、RNA、辅因子(NAD、FAD)和信号分子(cAMP)的组成部分。
應用
腺苷酸盐酸盐水合物可作为:
  • 富集培养基的补充剂,用于酵母细胞培养中的乳糖诱导。
  • 培养 MiaPaCa2 细胞系用于细胞活力和共培养测试。
  • 作为 Pombe Glutamate (PMG) 培养基成分用于粟酒裂殖酵母(Schizosaccharomyces pombe)的发芽。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Isabelle Loïodice et al.
Cells, 10(11) (2021-11-28)
In eukaryotic cells, silent chromatin is mainly found at the nuclear periphery forming subnuclear compartments that favor silencing establishment. Here, we set up an inducible system to monitor silencing establishment at an ectopic locus in relation with its subnuclear localization