产品名称
L-丙氨酸, ≥98% (TLC)
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
顏色
, Colorless or White
溶解度
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
L-丙氨酸是一种非必需氨基酸,通过天冬氨酸β-脱羧酶从 L-天冬氨酸酶酶促制得。它是最小的氨基酸。
應用
L-丙氨酸已被用作细胞培养完全培养基中的补充剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Amino Acid Biosynthesis ? Pathways, Regulation and Metabolic Engineering, 147-152 (2007)
Generation of a defined and uniform population of CNS progenitors and neurons from mouse embryonic stem cells
Bibel M, et al.
Nature Protocols, 2(5), 1034-1034 (2007)
The Prokaryotes: Vol. 6: Proteobacteria: Gamma Subclass, 2663-2679 (2006)
Mauro G. Di Pasquale
Amino Acids and Proteins for the Athlete: The Anabolic Edge, 297-297 (2007)
beta-N-methylamino-L-alanine induces neurological deficits and shortened life span in Drosophila
Zhou X, et al.
Toxins, 2(11), 2663-2679 (2010)
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门