無菌
sterile; irradiated
形狀
tubes
應用
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
ACCUSPIN™离心管是辐射灭菌聚丙烯管,装有高密度聚乙烯隔板。每管可容纳3mL密度梯度液。
應用
ACCUSPIN™无菌离心管(12 mL)搭配Histopaque™ -1077密度梯度分离液用于:
- 分离淋巴细胞等单个核细胞。
- 分离脐血–来源内皮祖细胞。
- 分离骨髓样品的单个核细胞层。
- 纯化人骨髓抽吸物,以研究BET抑制剂对急性髓系白血病的治疗价值。
- 分离脐血来源内皮祖细胞。
原則
将Histopaque-1077加入ACCUSIN管中,短暂离心,使Histopique-1077留在筛板下方。血液样品加到分离管的上层室后,不会与筛板下下层室中的Histopaque-1077混合。随后离心,全血下沉通过筛板,与Histopaque-1077接触。密度大的成分将一定体积的Histopaque-1077挤到筛板上方,从而将血液成分完全分离。红细胞聚集,粒细胞变得略微高渗,使得沉降速率增加,在ACCUSIN管底部形成沉淀。淋巴细胞和单核白细胞等其他单个核细胞留在血浆/HISTOPAQUE-1077分界面。倾倒上层室的内容物或用移液管吸取来收集单核细胞密集层。两室之间的屏障可以避免红细胞污染。
數量
包装内含 20 根试管
法律資訊
Accuspin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3