Merck
A1127
Sigma-Aldrich
5′-一磷酸吗啡腺苷 N,N'-二环己基-4-吗啉脒盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H21N6O7P · C17H31N3O
CAS号:
分子量:
709.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
natural (organic)
化驗
≥93% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C1CCC(CC1)N\C(=N\C2CCCCC2)N3CCOCC3.Nc4ncnc5n(cnc45)[C@@H]6O[C@H](COP(O)(=O)N7CCOCC7)[C@@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C17H31N3O.C14H21N6O7P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;15-12-9-13(17-6-16-12)20(7-18-9)14-11(22)10(21)8(27-14)5-26-28(23,24)19-1-3-25-4-2-19/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);6-8,10-11,14,21-22H,1-5H2,(H,23,24)(H2,15,16,17)/t;8-,10-,11-,14-/m.1/s1
InChI 密鑰
VYSFOCCDQZWOQI-HZGXGGOMSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)