蒸汽密度
4.4 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (RT)
形狀
crystals
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
燃燒殘留物(900 °C)
≤0.01% (as SO4)
pH值
~1.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
104-106 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸收
cut-off at 303 nm in H2O at 1 M
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI 密鑰
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1