Merck
4445494
Sigma-Aldrich
P450人体感应启动试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.24
技術
LC/MS: suitable
品質等級
一般說明
P450 Human Induction Starter Kit为采用MRM分析法分析四种人CYP450异构体(1A2、 2B6、3A4和3A5)提供了完整的解决方案包。该试剂盒含有详细的实验方案、仪器数据采集方法、处理方法、LC柱、稳定同位素标记合成多肽标准品,胰蛋白酶以及足够进行100次检测的全套缓冲液和试剂。
分析報告
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Quick Reference Card link.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 2 Inhalation
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)