主要文件
39890
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基酪蛋白
BioReagent, suitable as Substrate for Proteolytic Enzymes
别名:
N,N-Dimethylated casein
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.28
产品名称
N,N-二甲基酪蛋白, BioReagent, for spectrophotometric det. of enzyme activity
產品線
BioReagent
品質等級
品質
for spectrophotometric det. of enzyme activity
溶解度
water: 1.0 mg/mL, clear, colorless
&lambda ;
0.1 % in H2O (TBS test)
紫外吸收
λ: 340 nm Amax: ≤0.08
儲存溫度
2-8°C
應用
用于测定蛋白水解酶的底物。比 Kunitz 的酪蛋白水解法更敏感
其他說明
可能适用相应的销售限制。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
M Kunitz
The Journal of general physiology, 30(4), 291-310 (1947-03-20)
A study has been made of the general properties of crystalline soybean trypsin inhibitor. The soy inhibitor is a stable protein of the globulin type of a molecular weight of about 24,000. Its isoelectric point is at pH 4.5. It
The action of proteolytic enzymes on N,N-dimethyl proteins. Basis for a microassay for proteolytic enzymes.
Y Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 244(3), 789-793 (1969-02-10)