蒸汽密度
4.6 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99-100.5% (alkalimetric)
形狀
solid
光學活性
[α]/D −0.10 to +0.10°
自燃溫度
644 °F
品質
meets analytical specification of FCC, E296
技術
IR spectroscopy: suitable
雜質
≤0.05% maleic acid
≤0.1% water insoluble matter
≤1% fumaric acid
燃燒殘留物
≤0.1% (as SO4)
mp
129-133 °C
131-133 °C (lit.)
溶解度
acetone: soluble 17.75 g/ 100 gm at 20 °C
diethyl ether: soluble 0.84 g/100 gm at 20 °C
dioxane: soluble 22.70 g/100 gm at 20 °C
ethanol: soluble 45.53 g/100 gm at 20 °C
methanol: soluble 82.70 g/100 g at 20 °C
water: soluble 55.8 g/100 gm at 20 °C
benzene: insoluble
正離子痕跡
As: ≤3 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
適合性
complies for identity (IR)
應用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES 字串
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI 密鑰
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
397.4 °F
閃點(°C)
203 °C