Merck
494518
Sigma-Aldrich
乙酸乙酯
biotech. grade, ≥99.8%
别名:
EtOAc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOC2H5
CAS号:
分子量:
88.11
Beilstein:
506104
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.01
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
等級
biotech. grade
蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
蒸汽壓力
73 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
雜質
≤0.0009 meq/g Titr. acid
<0.01% water
蒸發殘留物
<0.0003%
折射率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
溶解度
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
&lambda ;
H2O reference
紫外吸收
λ: 254 nm Amax: 1.00
λ: 263 nm Amax: 0.05
λ: 275-400 nm Amax: 0.01
形式
neat
SMILES 字串
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酸乙酯(EA)是一种羧酸酯,是一种生物友好的有机溶剂,具有广泛的工业应用前景。通过反应精馏法 和乙醇的无受体脱氢二聚作用尝试过它的合成。在肠道寄生虫的福尔马林-乙醚(F-E)沉淀法中,其作为毒性较低的乙醚替代品的效用已经过研究。它在固定化脂肪酶催化粗植物油制备生物柴油过程中作为酰基受体的能力已经过研究。用锰八面体分子筛(OMS-2)将乙酸乙酯完全降解为 CO 2 这一过程已经过研究。低含水量、最小残留物和干净的 UV 光谱是该生物技术级溶剂的特殊特征。它可用于蛋白质测序、多肽和寡核苷酸合成等生物技术过程。
應用
乙酸乙酯可用于以下工艺:
  • 在玻璃上制备 TiO 2 (二氧化钛) 薄膜。
  • 作为水果和蔬菜中农药残留多残留分析的浸提介质。
  • 在二甲基锡(IV)乙酸二安替比林存在下,伯胺乙酰化形成酰胺。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Manganese oxide OMS-2 as an effective catalyst for total oxidation of ethyl acetate.
Gandhe AR, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 72(1), 129-135 (2007)
Investigation of ethyl acetate reactive distillation process.
Kenig EY, et al.
Chemical Engineering Science, 56(21), 6185-6193 (2001)
Catalytic Acetylation Amines with Ethyl Acetate.
Camacho-Camacho C, et al.
Main Group Metal Chemistry, 31(1-2), 13-20 (2008)
Christer Jansson et al.
Journal of chromatography. A, 1023(1), 93-104 (2004-02-06)
A new multi-residue method for determination of pesticide residues in a wide variety of fruit and vegetables, using the National Food Administration (NFA) ethyl acetate extraction and determination by means of LC-MS/MS, is presented. The method includes pesticides normally detected
Anatase thin films on glass from the chemical vapor deposition of titanium (IV) chloride and ethyl acetate.
O'Neill SA, et al.
Chemistry of Materials, 15(1), 46-50 (2003)