等級
puriss. p.a.
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder or crystals
反應適用性
reagent type: catalyst
core: nickel
pH值
4-7 (20 °C, 5%)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3