Merck
223417
Sigma-Aldrich
过氧化钠
granular, +140 mesh particle size, reagent grade, 97%
别名:
超氧化钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2O2
CAS号:
分子量:
77.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
等級
reagent grade
化驗
97%
形狀
granular
反應適用性
reagent type: oxidant
粒徑
+140 mesh
pH值
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI 密鑰
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
过氧化钠是一种强氧化剂和漂白剂,主要用于漂白纸和纺织品。它是矿物和矿石分解的有效氧化通量。
通过钠原子和氧分子在氩气中的高稀释液中的基质反应合成了过氧化钠(超氧化钠)。已经报道了它的红外光谱研究。它是一种强氧化剂。
應用
过氧化钠可用于同位素稀释电感耦合等离子质谱法定量各种地质样品中的钌、钯、铱和铂。该方法可用于电感耦合等离子体质谱法定量地质标准物质中的稀土元素(如Y、Th、Zr、Hf、Nb和Ta)。
过氧化钠可用作氧化剂:
Δ4-3-酮类固醇转化为Δ4-3,6-二酮
醛糖醛酸和糖醛酸的氧化
象形圖
Flame over circleCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Oxidation with sodium peroxide Direct introduction of a ? carbonyl group into a, ? unsaturated ketosteroids
Tetrahedron Letters, 22(51), 5127-5128 (1981)
Oxidation of sodium salts of alduronic and glyculosonic acids by sodium peroxide.
Isbell HS, et al.
Carbohydrate Research, 36(2), 283-291 (1974)
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry, 502-502 (2001)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1080-1080 (1994)
Determination of platinum, palladium, ruthenium and iridium in geological samples by isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometry using a sodium peroxide fusion and tellurium coprecipitation
Enzweiler J, et al.
Analyst, 120(5), 1391-1396 (1995)