品質
calcined
成份
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.6%
Fe2O3, 1.1%
Na2O + K2O, 1.2%
SiO2, 91.5%
損耗
≤2.0% loss on ignition, 900 °C
粒徑
≤40.0 μm (81% (acc. to Cilas))
pH值
<7.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
注意
不适用于 cGMP 注射剂生产
法律資訊
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Anhydrides as acylating agents in lipase-catalyzed stereoselective esterification of racemic alcohols.
The Journal of Organic Chemistry, 53(23), 5531-5534 (1988)