Key Documents
Z802794
Hellma® 吸收比色皿,大标准吸收池
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
optical glass
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma (100-OS)
參數
320-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
小室體積
700 μL
路徑長度
2 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
with glass lid
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)