主要文件
Z801739
Hellma® fluorescence cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 100 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
3 windows
製造商/商標名
Hellma 176.751-QS
Hellma
參數
200-2500 nm spectral range
技術
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
孔中心高度
8.5 mm
小室體積
100 μL
路徑長度
3x3 mm
檢測方法
fluorometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)